Learn More
Epredia™ Milieu d’enrobage pour coupes congelées Richard-Allan Scientific™ Neg-50™
Obtenez des coupes de haute qualité sans irrégularités même jusqu’à -50°C grâce au milieu d’enrobage pour coupes congelées Epredia™ Richard-Allan ScientificTM Neg-50TM.
Marque: Epredia™ 6502Y
73.63 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.28
Informations supplémentaires : CAS : 7732-18-5 Poids : 0.36000kg
Description
Obtenez des coupes de haute qualité sans irrégularités même jusqu’à -50°C grâce au milieu d’enrobage pour coupes congelées Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Neg-50™, un milieu pour coupes congelées hydrosoluble.
- Tamponné pour garantir une alcalinité correcte (pH = 8,0) ; Ne laisse aucun résidu après coloration
- Spécialement formulé pour empêcher la séparation des tissus de la lame
Informations de commande :
Disponible en cinq couleurs pour facilement identifier les échantillons : rose, bleu, vert, jaune et orange. Les coffrets contiennent un milieu de culture de chaque couleur.
Spécification
Jaune | |
2/Carton | |
4 oz par flacon |