Learn More
Piercan™ Gants pour boîte sèche en néoprène
Catalog Number p-8008470
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la manchette:
156
186
220
300
Dimensions:
7
8
9
10
Gant pour boîte à gants
• Adaptable sur la plupart des boîtes à gants
• Confortable et souple
• Ambidextre, longueur 800mm
• Gant latex
• Souple et confortable avec une dextérité excellente. Bonne résistance chimique face aux acides réducteurs, acides dilués bases diluées et solvants cétoniques
• Gant néoprène
• Bonne dextérité et préhension. Résistance chimique élevée face aux acides et bases dilués, solvants aliphatiques et cétoniques
• Gant CSM (ex Hypalon™)
• Souple et confortable. Offre une résistance chimique supérieure au latex naturel et une grande durabilité
• Gant butyl
• 100% imperméable aux gaz et résistance chimique élevée face au un large spectre de produits chimiques (acides, bases et solvants)
• Choisir les gants en fonction du diamètre de port de la boîte à gants ou de l'isolateur et de l'épaisseur:
• 4/10mm pour une meilleur dextérité
• 6/10mm pour plus de protection
• Gant néoprène
Certifications/Conformité CE 0333 Certified, AFAO ISO 9001, ISO 14001
Couleur Black
Jetable Single-use
Hand Ambidextrous
Matériau Neoprene
Type de produit Dry Box Gloves
Dimensions 9
Temperature (Metric) Max 25°C
Épaisseur (impériale) 15 mil
Type de manchette de gant Beaded/Rolled
Quantité 2/Pk.
Résistant à To hydrogen peroxide, oil/grease
Longueur (métrique) 762 to 812 mm
Longueur (métrique) de la manchette 10 mm
Diamètre (métrique) de la manchette 156