Learn More
Euro Protection™ Gants résistants aux produits chimiques, en néoprène
Click to view available options
Dimensions:
L, 9
S, 7
S10, XL, 10
S11, XXL, 11
S8, M, 8
Description
- Noir
- Intérieur ouaté de coton
- Modèle d’adhérence
Spécification
Couleur | Noir |
Finition externe | Modèle d’adhérence |
Matériau | Polychloroprène, Caoutchouc |
Type de produit | Gants en néoprène |
Dimensions | S, 7 |
Épaisseur (métrique) | 0,7 mm |
Doublure | Intérieur ouaté de coton |
Quantité | 10Pack |
Longueur (métrique) | 310 mm |