Learn More
Nérol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10535983
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
106-25-2
C10H18O
154.25
MFCD00063204
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
643820
CHEBI:29452
(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
106-25-2
C10H18O
154.25
MFCD00063204
GLZPCOQZEFWAFX-YFHOEESVSA-N
nerol, cis-geraniol, neryl alcohol, z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, z-geraniol, 2z-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 2,6-octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 2z, nerol natural, cis-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol, z-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol
643820
CHEBI:29452
(2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-ol
CC(C)=CCC\C(C)=C/CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nerol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8750g/mL
Point d’ébullition 225°C to 227°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CCH(CH2)2C(CH3)CHCH2OH
Indice de réfraction 1.4720 to 1.479
Quantité 100 mL
Beilstein 01, IV, 2276
Merck Index 15, 6560
Gravité spécifique 0.875
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide