Learn More
Réactif Nessler, Chem-Lab
Catalog Number 11909222
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
7783-33-7
H4HgI4K2
790.44
MFCD00049656
ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
24542
CHEBI:51568
[K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
7783-33-7
H4HgI4K2
790.44
MFCD00049656
ZCPVFAXYZYZMBC-UHFFFAOYSA-N
nessler's reagent, nessler reagent, mayer's reagent, channing's solution, caswell no. 695, potassium iodomercurate, mercury ii potassium iodide, mercury potassium iodide, potassium mercuric iodide, mercuric potassium iodide
24542
CHEBI:51568
[K+].[K+].I.I.I.I.[Hg--]
Utilisé pour détecter l’ammoniac. Le réactif Nessler Chem-Lab est une solution d’iodure de potassium et de chlorure de mercure / iodure de mercure, plus hydroxyde de sodium dans de l’eau. Il est utilisé pour la détermination qualitative de l’ammoniac et des composés d’ammonium.
Le réactif Nessler (K2HgI4) est une solution combinant de l’hydroxyde de sodium et de l’iodure de potassium avec du chlorure de mercure ou de l’iodure de mercure. Lorsqu’il réagit avec l’ammoniac gazeux, il produit des vapeurs brunes. Lorsqu’il passe par une solution d’ammoniac, il produit un précipité brun sale.
Nom chimique ou matériau Mercuric potassium iodide
Couleur Jaune
Point d’ébullition 100°C
Point de fusion 0°C
Composition KI-HgI2-NaOH
Informations sur la solubilité Water Soluble
Nom IUPAC dipotassium tetraiodomercurydiuide
Poids de la formule 786.40g/mol
Odeur Odorless
pH >12
Quantité 500 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nessler réactif
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide, mercury iodide, sodiumhydroxide