Learn More
Thermo Scientific™ NeuCode™ Lysine-080
Augmentez le niveau de multiplexage possible grâce aux acides aminés NeuCode™ pour le marquage métabolique des protéines pour l’analyse par spectrométrie de masse.
333.00€ - 2040.00€
Spécification
Type d’étiquette | Isotopes de masse d’acides aminés |
---|---|
Type de produit final | Molécule |
Type de produit | Lysine |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15930433
|
Thermo Scientific™
A33613 |
50 mg |
333.00€
50mg |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15940433
|
Thermo Scientific™
A33614 |
500 mg |
2040.00€
500mg |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Efficacité du marquage : L’intégration de marqueurs efficaces à 100 % à des protéines de cellules vivantes sans toxicité
- Compatible : Peut être multiplexé avec des acides aminés SILAC existants
- Rapide : Inutile de marquer jusqu’à 100 % d’incorporation en cas d’utilisation uniquement avec des acides aminés lourds
- Compléments de haute qualité : acides aminés lourds avec une pureté isotopique de plus de 98 %
Spécification
Isotopes de masse d’acides aminés | |
Molécule | |
Lysine |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.