missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NEUROD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NEUROD4 |
---|---|
Concentration | 0.29 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843334
|
Proteintech
14610-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16833334
|
Proteintech
14610-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 13-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Probably acts as a transcriptional activator. Mediates neuronal differentiation. Required for the regulation of amacrine cell fate specification in the retina.Spécification
NEUROD4 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O09105, Q9HD90 | |
11923, 288821, 58158 | |
NEUROD4 Fusion Protein Ag6183 | |
Primary | |
-20°C | |
NEUROD4 |
0.29 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ATH 3, ATH3, Atoh3, bHLHa4, MATH 3, NEUROD4, neurogenic differentiation 4, Protein atonal homolog 3 | |
Neurod4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |