Learn More
Eppendorf™ Couvercles à pignon pour agitateur de bain-marie modèle C76
Agitateur à bain-marie modèle C76
Marque:  Eppendorf™ M1231-2000
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11389874
  • 763.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
18-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Le couvercle en Plexiglas™ permet des températures allant jusqu’à 60°C Couvercle en acier inoxydable requis pour des températures supérieures à 60°C
Spécification
Spécification
Bain-marie à agitation modèle C76