Learn More
NF-H Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 1A3C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène NF-H
Clone 1A3C7
Concentration 1.5 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16827435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
60331-1-IG-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
pour voir le stock disponible 
16817435
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
60331-1-IG-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
This antibody recognize NEFH only.
Involved in the maintece of neuronal caliber, neurofilaments are the intermediate filament proteins found specifically in neurons, and are composed predomitly of three major proteins called NF-L, NF-M and NF-H. Like most other intermediate filament proteins (IFPs), the expression of the different neuronal IFPs is both tissue-specific and developmentally regulated. NF-H has an important role in mature axons and is involved in amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
Spécification
Spécification
NF-H
1.5 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
100156492, 4744
NF200 Fusion Protein Ag13517
Primary
-20°C
NEFH
1A3C7
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Porcine
P12036, P12037
NEFH
IgG2a
Protein A