Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur d’activation NF-kB VI, BOT-64
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Description
A cell-permeable benzoxathiole compound that acts as an IKK-2 inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Quantité | 25 mg |
Description | Blanc cassé |
Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
À utiliser avec (application) | Un composé de benzoxathiole perméable aux cellules qui agit comme un inhibiteur de l’IKK-2 |
Poids de la formule | 273,40g/mol |
Sensibilité | Sensible à la lumière |
Solubilité | Soluble dans l’éthanol ou le DMSO |
Type de produit | Réactif de transduction de signal |
Forme | Solide |
Clé InChI | XFSSJIQCIPSBHJ-UHFFFAOYSA-N |