Learn More
NFS1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3A10A7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NFS1 |
---|---|
Clone | 3A10A7 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17254646
|
Proteintech
67021-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17244646
|
Proteintech
67021-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 27-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
NFS1(nitrogen fixation 1 homolog) is also named as NIFS, HUSSY-08 and belongs to the class-V pyridoxal-phosphate-dependent aminotransferase family. The protein has been identified as a pyridoxal phosphate-containing homodimer that catalyzes the formation of equimolar amounts of elemental sulfur and L-alanine from the substrate, L-cysteine. It is reported that NFS1 is also able to catalyze the removal of selenium from selenocysteine, a mechanism similar to the L-cysteine reaction was postulated(PMID:9812986). It has 2 isoforms produced by alternative initiation.
Spécification
NFS1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
9054 | |
Primary |
3A10A7 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Mouse | |
IgG1 |