Learn More
LNI Swissgas NG EOLO XL 10 L
Tous les produits LNI Swissgas Produits
Click to view available options
Tension:
100/115/220/230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
- PSA nitrogen generator 10 L/min.
- With catalyst oven.
- Needs source of dry, oil free air
Spécification
Spécification
| Tension | 100/115/220/230 V |
| Type | Générateur de gaz d’azote |