Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate d’ester NG-nitro-L-arginine-méthylique, 98 %
Catalog Number 10015733
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51298-62-5
C7H16ClN5O4
269.69
MFCD00039052,MFCD00133613
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
135193
(2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)méthylidène]amino]pentanoate de méthyle ; chlorhydrate
[H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
51298-62-5
C7H16ClN5O4
269.69
MFCD00039052,MFCD00133613
QBNXAGZYLSRPJK-JEDNCBNOSA-N
h-arg no2-ome.hcl, lname hydrochloride, l-name hydrochloride, ng-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, nomega-nitro-l-arginine methyl ester hydrochloride, s-methyl 2-amino-5-3-nitroguanidino pentanoate hydrochloride, l-name, hcl, ng-no2-l-arg-ome, nomega-no2-l-arg-ome
135193
(2S)-2-amino-5-[[amino(nitramido)méthylidène]amino]pentanoate de méthyle ; chlorhydrate
[H+].[Cl-].COC(=O)[C@@H](N)CCCN=C(N)N[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau N-ω-Nitro-L-arginine-methyl ester hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique +14.0° to +16.0° (24°C, 589nm) (c=3, CH3OH)
Poids de la formule 269.7
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Conditions de rotation spécifiques + 14.50 (20.00°C c=3,CH3OH)
Quantité 25 g
Forme physique Solide cristallin