missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NGF-Receptor (p75) / CD271 (Soft Tissue Tumor Marker) Mouse, Clone: NGFR/1964, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 485.00€
Spécification
Antigène | NGF-Receptor (p75) / CD271 (Soft Tissue Tumor Marker) |
---|---|
Clone | NGFR/1964 |
Concentration | 200μg/mL |
Applications | Immunohistochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15980578
|
EnquireBio
4804-MSM4-P1 |
100 μg |
485.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15970578
|
EnquireBio
4804-MSM4-P0 |
20 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NGF-Receptor (p75) / CD271 (Soft Tissue Tumor Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human p75 NGFR protein (apprx. aa 281-421) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
75kDa |
NGFR/1964 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
4804 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cell surface and cytoplasmic | |
Neuronal axons, Schwann cells, and perineural cells of peripheral nerves, or tumors of nerve sheath differentiation e.g. Schwannoma, Neurofibroma. Soma and axons of sensory neurons, and ganglionic satellite cells. Melano |