Learn More
Nickel Electro™ Boîtes de laboratoire en nickel 201
Tous les produits Nickel-Electro Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 ml
73 ml
100 ml
110 ml
170 ml
Diamètre (métrique):
55 mm
60 mm
70 mm
75 mm
85 mm
90 mm
Hauteur (métrique):
16 mm
19 mm
25 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pureté du nickel de 99,6 %
- Surface lisse
- Conductivité thermique et électrique élevée
- Faible teneur en gaz.
- Pression de vapeur faible
- Idéal pour les creusets de laboratoire capables de résister aux atmosphères de fours oxydantes de 1100°C
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 170 ml |
| Matériau | Nickel |
| Forme | Rond |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Finition intérieure | Luminosité |
| Hauteur (métrique) | 30 mm |
| Diamètre (métrique) | 85 mm |