Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bécher en nickel avec bec verseur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
2 000 ml
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- La lèvre de Pourout facilite les versements
Spécification
Description | Avec bec verseur |
Diamètre (métrique) externe | Partie supérieure56 mm ; partie inférieure :48 mm |
Capacité (métrique) | 125 ml |
Matériau | Nickel |
Hauteur (métrique) | 67 mm |
Type | Bécher |