Learn More
Fil de nickel/chrome, Alfa Aesar™
Forme : env. 0,43 g/m
Marque:  Alfa Aesar 044187.J5
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 11106-97-1 Poids : 0.01000kg
Quantité 2000 m
Code produit. 11389678
  • 239.00€ / 2000m
Expédition estimée
31-05-2021
Identifiants chimiques
11106-97-1
110.689
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
11320920
[Cr].[Ni]
CrNi
MFCD00673110
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
Chrome ; Nickel
Spécification
Nickel Chromium
11106-97-1
CrNi
nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
[Cr].[Ni]
Odorless
11320920
Argent
2000 m
Silver-colored wire
MFCD00673110
VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Chrome ; Nickel
110.689
Fil, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre
Vidéos
FDS Documents