Learn More
Alfa Aesar™ Nickel(II) 2,4-pentanedionate, 95 %
Catalyseur et stabilisateur des UV
Marque:  Alfa Aesar™ 018811.06
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 3264-82-2 Poids : 0.00500kg
Quantité 5g
Code produit. 11393477
  • 21.40€ / 5g
En stock, prêt à être expédié : 4
Identifiants chimiques
3264-82-2
256.911
BMGNSKKZFQMGDH-SYWGCQIGSA-L
53384569
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Ni+2]
C10H14NiO4
MFCD00000024
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
nickel(+)2+) ; (E)-4-oxodent-2-en-2-olate
Spécification
Nickel(II) 2,4-pentanedionate
Hygroscopic
~230°C (decomposition)
3264-82-2
MFCD00000024
14,6500
Soluble in water,alcohol,toluene.
CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Ni+2]
256.911
256.91
95%
Odorless
Vert
5g
C10H14NiO4
4157970
nickel ii acetylacetonate, bis 2,4-pentanedionato nickel ii hydrate, acetylacetone nickel ii salt, bis 2,4-pentanedionato nickel ii
BMGNSKKZFQMGDH-SYWGCQIGSA-L
nickel(+)2+) ; (E)-4-oxodent-2-en-2-olate
53384569
Poudre
Vidéos
FDS Documents