Learn More
Bromure de nickel(II), anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080281
74.67 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13462-88-9
Br2Ni
218.501
MFCD00011141
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
278492
Dibromonickel
[Ni](Br)Br
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13462-88-9
Br2Ni
218.501
MFCD00011141
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
278492
Dibromonickel
[Ni](Br)Br
Nickel(II) bromide is used as a source of the bromide ion. It is an important raw material and intermediate used in synthetic chemistry. Further, it is used as a catalyst in cross-coupling reactions.It is used in the preparation of paramagnetic trans-diaquabis(N,N-diethylethylenediamine) nickel(II) bromide and diamagnetic bis(N,N-diethylethylenediamine)nickel(II) bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel (II) bromide
Point de fusion 963°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Formule linéaire NiBr2
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6502
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 218.53
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.098 g/mL at 27°C