Learn More
Bromure de nickel(II) hydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43670
61.73 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
207569-11-7, 13462-88-9
Br2Ni
218.50
MFCD00149806
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
nickel ii bromide hydrate, dibromonickel hydrate, nickel bromide hydrate, br2ni.h2o, ksc566q3p, nickel ii bromide monohydrate, nickel bromide nibr2 ,monohydrate 9ci
57377118
[Ni++].[Br-].[Br-]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
207569-11-7, 13462-88-9
Br2Ni
218.50
MFCD00149806
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
nickel ii bromide hydrate, dibromonickel hydrate, nickel bromide hydrate, br2ni.h2o, ksc566q3p, nickel ii bromide monohydrate, nickel bromide nibr2 ,monohydrate 9ci
57377118
[Ni++].[Br-].[Br-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel(II) bromide hydrate
Point de fusion 963.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Orange
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
pH 5 to 7 (5% aq. soln.)
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Formule linéaire NiBr2·xH2O
Fieser 04,351
Merck Index 10, 6340
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol and ether
Nom IUPAC Dibromonickel ;hydrate
Poids de la formule 218.53
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) bromide hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.