Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43688
26.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7791-20-0, 7718-54-9
Cl2Ni·6H2O
237.71
MFCD00149809
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
7791-20-0, 7718-54-9
Cl2Ni·6H2O
237.71
MFCD00149809
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hexahydrate
Note relative au nom 97%
Couleur Vert
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Complexometry)
Formule linéaire NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15, 6590
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Poids de la formule 237.71
Pourcentage de pureté 97%