Learn More
Nitrate de nickel(II) hexahydraté, Puratronic™, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048539
43.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13478-00-7
H12N2NiO12
290.79
MFCD00149805
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
61630
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
13478-00-7
H12N2NiO12
290.79
MFCD00149805
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
61630
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
It is used as a precursor in the manufacturing of other nickel salts and supported nickel catalysts. It finds use as a catalyst in organic synthesis. Further it is used in electroplating and as a mordent in textile dyeing. It is a precursor for preparing nickel sulfide-reduced graphene oxide (RGO) composite powders with high initial capacities and good cycling performance. It can be employed in the preparation of nickel and nickel oxide nanocrystals impregnated O-MWCNTs (oxygen-functionalized multi-walled carbon nanotubes) with potential applications in semiconductor industries. It finds use in improving cycling stability ad rate capability of Li2MnO3.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 137°C
Nom chimique ou matériau Nickel(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 56.7°C
Couleur Vert
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ni(NO3)2·6H2O
Numéro UN UN2725
Merck Index 14,6513
Informations sur la solubilité Very soluble in water. Soluble in ethanol.
Nom IUPAC nickel(2+) hexahydrate dinitrate
Poids de la formule 290.80 (182.70 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9985%
Qualité Puratronic™
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.05 g/mL