Learn More
Hexahydrate de nitrate de nickel(II), purum p.a., ≥ 97,0 % (KT), Honeywell™
Catalog Number p-7120621
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
13478-00-7
H12N2NiO12
290.79
MFCD00149805
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
61630
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
13478-00-7
H12N2NiO12
290.79
MFCD00149805
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
nickel nitrate hexahydrate, nickel ii nitrate hexahydrate, nickel dinitrate hexahydrate, nickel 2+ dinitrate hexahydrate, unii-xbt61wlt1j, nickelous nitrate hexahydrate, nickel 2+ nitrate, hexahydrate, xbt61wlt1j, nitric acid, nickel 2+ salt, hexahydrate, nickel ii nitrate, hexahydrate 1:2:6
61630
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Purum p.a., cristallisé, ≥ 97,0 %
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel(II) nitrate hexahydrate
Point de fusion 56.7°C
Couleur Bleu/vert
pH 4.0 (at 20°C)
Forme physique Solid
Quantité 250 g
Formule linéaire Ni(NO3)2 · 6H2O
Numéro UN UN2725
Informations sur la solubilité 2.385g/L at 20°C
Nom IUPAC nickel(2+) hexahydrate dinitrate
Poids de la formule 290.79g/mol
Pourcentage de pureté ≥97.0% (KT)
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.05g/mL at 25°C