missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel(II) Sulfate Heptahydrate, purum p.a; ≥99.0% (KT), Honeywell™

Catalog Number 15656890
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Poly bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
10101-98-1
H14NiO11S
280.85
MFCD00149814
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
61474
CHEBI:53504
nickel(2+);sulfate;heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
10101-98-1
H14NiO11S
280.85
MFCD00149814
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
nickel ii sulfate heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate, nickel 2+ sulfate heptahydrate, nickelous sulfate heptahydrate, unii-596idd57nr, sulfuric acid, nickel 2+ salt 1:1 , heptahydrate, nickel sulfate heptahydrate nickel and nickel compounds, ni.so4.7h2o, ksc492q3n, nickel sulfate-water 1/7
61474
CHEBI:53504
nickel(2+);sulfate;heptahydrate
O.O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]S([O-])(=O)=O

Purum p.a., crystallized,≥99.0%

  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate heptahydrate
Forme physique Crystalline
Quantité 1 kg
Formule linéaire NiSO4 · 7H2O
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 280.86g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (KT)
Conditionnement Poly bottle
Densité 1.948g/mL at 25°C
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'