Learn More
Sulfate de nickel(II) hexahydraté, + 98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-43743
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
10101-97-0, 7786-81-4
NiO46H2O
262.85
MFCD00149813
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
5284429
CHEBI:53437
sulfate de nickel(2+) hexahydraté
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
10101-97-0, 7786-81-4
NiO46H2O
262.85
MFCD00149813
RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
5284429
CHEBI:53437
sulfate de nickel(2+) hexahydraté
O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel(II) sulfate hexahydrate
Point de fusion 53.0°C
Couleur Bleu-vert
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% (Complexometry)
Formule linéaire NiSO4·6H2O
Merck Index 15,6602
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L (20°C). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol
Poids de la formule 262.85
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.