Learn More
Feuille de métal et nickel, pure, environ 0,5 mm, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073332
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Point de fusion 1455°C
Point d’ébullition 2732°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 58.7g/mol
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 1810
Forme Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel, metal sheet
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.