Learn More
R&L Enterprises™ Pinces à 3 broches
Maintient les articles en place en toute sûreté et en toute sécurité dans le laboratoire. Les pinces à 3 broches R&L Enterprises™ sont fabriquées en moulage sous pression d’alliage d’aluminium, actionnées par des doigts coniques de positionnement en laiton nickelé et des bi-vis en acier nickelé à tête en plastique pivotant sur une broche en acier inox.
62.55€ - 78.95€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type | Pince à trois broches |
Matériau | Nickel, plastique |
Diamètre (métrique) | 90 mm |
Code produit | Marque | Jaw Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Jaw Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10527514
|
R&L Enterprises™
1020 |
Sans ressort |
78.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11775376
|
R&L Enterprises™
1020/1 |
À ressort |
62.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Mâchoires recouvertes de plastique résistant aux produits chimiques
- À utiliser avec des articles d’un diamètre max de 90 mm
- Conçu pour maintenir des articles entre les mâchoires
- Il n’est pas recommandé de maintenir les articles par les points
- Disponible avec ou sans mâchoires à ressort
Spécification
1 de chaque | |
Pince à trois broches | |
Nickel, plastique | |
90 mm |