Learn More
R&L Enterprises™ Pompe à vide en laiton nickelé
Évacue un système 1L à 200 mbar en 40 secondes (alimentation en eau à 170 kPa, consommation 3,5 L). Les pompes à vide en laiton nickelé R&L Enterprises™ ne nécessitent pas de tuyau de queue.
Marque:  R&L Enterprises™ 3522
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.12780kg
Code produit. 12985104
  • 43.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-05-2024
Description
  • Soupape anti-retour intégrée
  • Buse d’entrée d’eau pour tubulure de pression flexible à alésage de 10 mm
  • Buse à vide pour tubulure à alésage de 8 mm
  • Longueur totale de 200 mm
Spécification
Spécification
Buse d’entrée d’eau pour tubulure sous pression flexible à alésage de 10 mm et buse sous vide pour tubulure à alésage de 8 mm
1 par unité
3,5 L
Laiton nickelé
1 de chaque
200 mm