Learn More
Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula
Spoons out powder and granular materials. Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula also contains stainless steel wire for durability.
Marque: Heathrow Scientific™ HS15909
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fil en acier inox nickelé
- Autoclavables
Spécification
Fil en acier inox nickelé | |
Plat | |
Extrémité en forme de cuillère avec poignée plate | |
225 mm | |
50 mm |
Autoclavable | |
Non | |
Finition brillante | |
38 mm | |
15 mm |