Learn More
Poudre de nickel, maille de -325, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11389278
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
7440-02-0
Ni
58.69
MFCD00011137 MFCD06798735
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
935
CHEBI:28112
nickel
[Ni]
Forme : Poudre dendritique conductrice
Conductive surface coatings, inks, adhesives, and sealants
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nickel
Couleur Argent à gris
Aspect Silver gray powder
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (Metals basis)
Quantité 500 g
Dimensions de la maille -325 Mesh
Odeur Odorless
Forme Poudre