Learn More
Alfa Aesar™ Lingot de nickel, 3,175 mm (0,125 po) de diamètre x 3,175 mm (0,125 po) de longueur, 99,98 % (base de métaux)
Marque:  Alfa Aesar™ 042325.09
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 7440-02-0 Poids : 0.01000kg
Quantité 10g
Code produit. 11394388
  • 50.23€ / 10g
Expédition estimée
02-06-2021
Identifiants chimiques
7440-02-0
58.693
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
935
nickel
Ni
MFCD00011137
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
CHEBI:28112
[Ni]
Spécification
Nickel slug
10g
7440-02-0
Ni
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
[Ni]
Odorless
935
Pastille
≈0.22g/slug
3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
(Base des métaux)
MFCD00011137
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
nickel
58.693
CHEBI:28112
99.98%
Vidéos
FDS Documents