Learn More
Nicotinamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1000 g
Description
Nicotinamide is a building block (active component) of coenzymes nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phopshate (NADP). It may be used as a substrate of nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT, EC 2.4.2.12), the rate-limiting enzyme for NAD(+) biosynthesis and an important signaling molecule. It is an amide derivative of vitamin B3 and a PARP inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nicotinamide est un bloc de construction (composant actif) des coenzymes nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) et nicotinamide adénine dinucléotide phopshate (NADP). Il peut être utilisé comme substrat de la nicotinamide phosphoribosyltransférase (NAMPT, EC 2.4.2.12), l’enzyme de limitation de vitesse pour la biosynthèse NAD(+) et une molécule de signalisation importante. Il s’agit d’un dérivé amide de la vitamine B3 et d’un inhibiteur de PARP.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol , le glycérol, le DMSO , le méthanol, le butanol et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le nicotinamide est un bloc de construction (composant actif) des coenzymes nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) et nicotinamide adénine dinucléotide phopshate (NADP). Il peut être utilisé comme substrat de la nicotinamide phosphoribosyltransférase (NAMPT, EC 2.4.2.12), l’enzyme de limitation de vitesse pour la biosynthèse NAD(+) et une molécule de signalisation importante. Il s’agit d’un dérivé amide de la vitamine B3 et d’un inhibiteur de PARP.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol , le glycérol, le DMSO , le méthanol, le butanol et le chloroforme. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nicotinamide |
Point de fusion | 128°C to 132°C |
Point d’éclair | 182°C (360°F) |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Odeur | Odorless |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 383619 |
Merck Index | 14,6523 |
Poids de la formule | 122.13 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nicotinamide
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: nicotinamide