Learn More
Nicotine ditartrate dihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-172352
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
6019-06-3
498.44
MFCD00150899
LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
(-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
N-{3-[(2Z)-5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidène]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-méthylpropanamide
O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
6019-06-3
498.44
MFCD00150899
LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
(-)-Nicotine di-(+)-hydrogen tartrate dihydrate
N-{3-[(2Z)-5-chloro-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidène]-4-oxocyclohexa-1,5-dien-1-yl}-2-méthylpropanamide
O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nicotine ditartrate dihydrate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 97.0°C to 100.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H30N2O14
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C)
Poids de la formule 498.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nicotine ditartrate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.