Learn More
Acide nicotinique, spécifié selon les exigences de la Ph. Eur, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3361489
50.80 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
acide pyridine-3-carboxylique
OC(=O)C1=CC=CN=C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
59-67-6
C6H5NO2
123.11
MFCD00006391
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
938
CHEBI:15940
acide pyridine-3-carboxylique
OC(=O)C1=CC=CN=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nicotinic acid
Point de fusion 236.0°C to 239.0°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Merck Index 15,661
Informations sur la solubilité (in water) Sparingly soluble
Poids de la formule 123.11
Substances connexes Passes test
Qualité Spécifié selon les exigences de la Ph.Eur.