Learn More
Acide nicotinurique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058217
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
583-08-4
C8H8N2O3
180.163
MFCD00023578
ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
nicotinuric acid, nicotinylglycine, nicotinoylglycine, 2-nicotinamido acetic acid, n-nicotinoylglycine, n-pyridin-3-ylcarbonyl glycine, nicotinoyl-glycine, n-nicotinylglycine, nicotinurate, n-nicotinoyl-glycine
68499
CHEBI:7563
Acide acétique 2-(pyridine-3-carbonylamino)
C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC(=O)O
583-08-4
C8H8N2O3
180.163
MFCD00023578
ZBSGKPYXQINNGF-UHFFFAOYSA-N
nicotinuric acid, nicotinylglycine, nicotinoylglycine, 2-nicotinamido acetic acid, n-nicotinoylglycine, n-pyridin-3-ylcarbonyl glycine, nicotinoyl-glycine, n-nicotinylglycine, nicotinurate, n-nicotinoyl-glycine
68499
CHEBI:7563
Acide acétique 2-(pyridine-3-carbonylamino)
C1=CC(=CN=C1)C(=O)NCC(=O)O
Measurement of NUA levels in urine is used to indicate possible elevated nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) catabolism. NUA may be used as a reference (standard curve) in analysis of NAD and NUA catabolism. It is an antiproliferative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La mesure des niveaux de NUA dans l’urine est utilisée pour indiquer un possible catabolisme élevé du nicotinamide adénine dinucléotide (NAD). Nua peut être utilisé comme référence (courbe standard) dans l’analyse du catabolisme de NAD et NUA. C’est un antiprolifératif.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’eau et 1M NH4OH (50 mg/ml).
Remarques
Stocker à -20°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nicotinuric acid
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol,water,and 1M NH4OH (50mg/mL).
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline