Learn More
Cole-Parmer™ Agitateur à neuf positions
Effectuez simultanément différentes applications de mélange. Les agitateurs Cole-Parmer™ à neuf positions sont dotés de positions d’agitation contrôlées individuellement.
Marque:  Cole-Parmer™ 51450-28
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11746108
  • 2100.18€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-07-2024
Description
  • L’aimant en forme de U unique maintient fermement la barre d’agitation
  • Structure en céramique résistante à la corrosion 
  • La commande de vitesse continue offre une action d’agitation douce à 1500 tr/min
  • Ces agitateurs multi-positions offrent une polyvalence supérieure à celle des agitateurs à position unique
  • Disponible avec jusqu’à neuf positions d’agitation
  • Cordon de 6 pieds avec prise inclus
Spécification
Spécification
100 à 1 500 tr/min
Céramique
230 VCA
11,43 cm
44,45 cm
30,48 cm
30,48 cm
30,48 cm
50 Hz
9
40 lb
4,5 in
17,5 in
12 po
12 po
12 in
2,25 A