Learn More
Macherey-Nagel™ Réactifs en spray pour visualisation CCM
Utilisé pour les réactions de détection post-chromatographique en chromatographie sur couche mince. Les réactifs en spray pour visualisation CCM Macherey-Nagel™ sont une sélection de réactifs adaptés à la pulvérisation ou au trempage des plaques de CCM. Pulvérisateur de laboratoire en verre (réf. 814101) vendu séparément.
Marque: Macherey-Nagel™ 814203
39.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23260" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.08600kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : II
Description
- Sélection étendue de réactifs haut de gamme pour la détection d’un large éventail de substances
- Utilisables pour la pulvérisation ou le trempage des plaques de CCM
- Conditionnés en flacons ambrés de 100 ml à bouchon à vis
- Pour pulvérisateurs résistants aux produits chimiques, notamment les pulvérisateurs de laboratoire en verre Macherey-Nagel à poire en caoutchouc (réf. 814101, vendu séparément)
Spécification
7705-08-0 | |
0,79–0,86 g/cm3 | |
Réactif de ninhydrine en spray | |
Ninhydrine dans de l’éthanol | |
Plaques CCM | |
-114°C | |
Alcoolisée | |
Réactif de visualisation à pulvériser | |
Solution |
Rouge | |
Pulvérisation ou trempage | |
0,1 à < 1 % de ninhydrine | |
Détection d’acides aminés, d’amines, de sucres aminés | |
Éthanol | |
C9H6O4 | |
Flacon ambré avec bouchon à vis | |
100 mL |
Sécurité et traitement
- Ninhydrin spray reagent 100 ml
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, ninhydrin