Learn More
Acide nitrique 67-69 %, Trace Metal™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acidum nitricum, acide nitrique, aqua fortis, acide azotique, salpetersaeure, nitrate d’hydrogène, hydroxyde de nitryle, rfna, nital, vapeurs nitreuses, 1 L, CHEBI : 48107, incolore, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41 C, 11349, 63,012, liquide, 944
Marque: Fisher Chemical A509-P1
310.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7697-37-2 Poids : 1.40000kg Transport : UN number : 2031 Chem class : 8 Pack group : II
Description
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acidum nitricum, acide nitrique, aqua fortis, acide azotique, salpetersaeure, nitrate d’hydrogène, hydroxyde de nitryle, rfna, nital, vapeurs nitreuses, 1 L, CHEBI : 48107, incolore, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41 C, 11349, 63,012, liquide, 944
PolybottleSpécification
1 | |
-41°C | |
0.94 kPa (20°C) | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
acide nitrique | |
944 | |
63.02 g/mol |
Incolore Jaune | |
7697-37-2 | |
1 l | |
Liquide | |
nitrate d’hydrogène, acide azotique, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI : 48107 |
Sécurité et traitement
- Nitric acid 67-69%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Nitric acid