Learn More
Gants en nitrile non stériles extra longs Nitril™ 3000
Catalog Number 16650336
1.10 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21636" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Les gants à usage unique extra longs Nitril™ 3000 assurent une excellente protection dans les environnements à risque élevé de contamination. Ces gants non stériles, sans poudre et sans latex sont parfaits pour une utilisation dans des environnements cliniques.
  • AQL 1,5
  • EPI catégorie III
  • Dispositif médical de classe I
  • Longueur extra longue
  • Ambidextres
  • Non stérile
  • Sans poudre et sans latex
  • Texturé
  • Manchette à bord roulé
Certifications/Conformité NQA 1,5, EPI catégorie III, classe I dispositifs médicaux, conforme aux normes alimentaires, EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE
Couleur Bleu
Jetable Single-use
Matériau Nitrile
Dimensions XL
Modèle 1282XL
Longueur (métrique) 290 mm