missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gants en nitrile non stériles extra longs Nitril™ 3000
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
Description
- AQL 1,5
- EPI catégorie III
- Dispositif médical de classe I
- Extra long
- Ambidextres
- Non stérile
- Sans poudre et sans latex
- Texturé
- Manchette à bord roulé
Spécification
Certifications/Conformité | NQA 1,5, EPI catégorie III, classe I dispositifs médicaux, conforme aux normes alimentaires, EN 455-1/-2/-3/-4, EN 374-1/-2/-4/-5, EN 16623-1, EN 420, EN ISO 13495:2016, 93/42/CEE |
Couleur | Bleu |
Jetable | Single-use |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | L |
Modèle | 1282L |
Longueur (métrique) | 290 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'