Learn More
Meditrade™ Gants à usage unique en nitrile NITRIL™ BestGen™
Ces gants résistants aux déchirures avec formule tactile offrent une protection contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux, les agents de nettoyage et les produits désinfectants.
19.20€ - 29.50€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 13485:2016 ; 93/42/EWG/CEE Produit médical de classe I ; (EU) 2016/425 EPI de catégorie III ; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4 ; EN 374-1/ -2/ -4/ -5 ; EN 16523-1 ; EN 420 |
---|---|
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Laboratory/Cleanroom Use | Utilisation en laboratoire |
Latex Free | Oui |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16632227
|
Meditrade™
1286XS |
XS |
29.50€
100 pièces |
|
16612227
|
Meditrade™
1286S |
S |
19.20€
100 pièces |
|
16602227
|
Meditrade™
1286M |
M |
19.20€
100 pièces |
|
16692217
|
Meditrade™
1286L |
L |
19.20€
100 pièces |
|
16622227
|
Meditrade™
1286XL |
XL |
19.20€
100 pièces |
|
Description
- Gant médical testé selon la norme DIN EN 455
- EPI selon la norme EN 374
- Protège contre les produits chimiques et micro-organismes dangereux
- Adapté à une utilisation alimentaire
- Idéal pour les utilisateurs à la peau sensible et présentant une allergie au latex (Type I)
- Sans latex
- Jetable
- Formule tactile offrant d’excellentes sensations tactiles et une grande élasticité proche du latex
- Résistant aux déchirures
- Revêtement interne en polymère rendant les gants faciles à enfiler
- Ambidextre avec manchette à bord roulé
- Bleu
- Sans poudre
- Micro-rugosité
- Non stérile
- Usage unique
Spécification
EN ISO 13485:2016 ; 93/42/EWG/CEE Produit médical de classe I ; (EU) 2016/425 EPI de catégorie III ; DIN EN 455-1/ -2/ -3/ -4 ; EN 374-1/ -2/ -4/ -5 ; EN 16523-1 ; EN 420 | |
Oui | |
Oui |
Bleu | |
Utilisation en laboratoire | |
Nitrile |