missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Euro Protection™ Gants en nitrile poudrés

Les gants en nitrile poudrés Euro Protection™ offrent confort, flexibilité et dextérité pour une variété de tâches, y compris la préparation des aliments.

Marque:  Euro Protection™ 5908

Code nomenclature Nacres: HA.01

Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15332296

Quantité Prix
1 8.53€ / 100 pièces
10 7.43€ / 100 pièces
Expédition estimée
09-10-2020

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!



Description

Description

  • Étanches
  • Bonne dextérité
  • Confort et flexibilité
  • Résistance mécanique
  • Absorption de la transpiration pour la version poudrée
  • Adaptés au contact avec les denrées alimentaires
  • Applications : Manipulation d’objets, industrie alimentaire (préparation), peintures, solvants, liquides, assemblage de petites pièces, assemblage, nettoyage, environnements hospitaliers.
Spécification

Spécification

Nitrile
100/Box
Safety gloves
Blue
EN374-1:2016K(6/6)TYPE CEN374-5:2016EN420
8
0.10 mm
Powdered
Non-sterile
Vidéos
Documents