Learn More
Nitrilotriacetic Acid 99%, ACROS Organics™
Marque:  Acros Organics 415740051
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 139-13-9 Poids : 5.00000kg
Quantité. 5kg
Emballage Plastic drum
Code produit. 15119283
  • 546.40€ / 5kg
En stock 1
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
139-13-9
191.139
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
8758
2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
C6H9NO6
MFCD00004287
NTA, Triglycine, Triglycine
CHEBI:44557
C(C(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Spécification
Nitrilotriacetic acid
245.0°C
99%
98.5
Authentic
99%
C6H9NO6
MFCD00004287
MGFYIUFZLHCRTH-UHFFFAOYSA-N
2-[bis(carboxymethyl)amino]acetic acid
8758
191.14
White
5kg
139-13-9
100.0
Plastic drum
99%
N(CH2CO2H)3
NTA, Triglycine, Triglycine
C(C(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
191.139
CHEBI:44557
Crystalline Powder
Vidéos