Learn More
Lovibond™ Test en tube nitrite/nitrite-N pour spectrophotomètre SpectroDirect
Réacteur nécessaire - Les tubes doivent être chauffés à 100°C
Marque:  Lovibond™ 2419018
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10404922
  • 87.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-05-2024
Spécification
24 tests
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • NITRITE/NITRITE-N TUBE TEST 540 - 545 NM 40
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P313-Consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: adipic acid, sulphanilic acid