Learn More
Ansell™ Gants stériles en latex BioClean Advance™
Anatomiquement formé et conçu pour offrir un double port. Les gants en latex stériles Nitritex™ BioClean Advance™ offrent une flexibilité et un confort exceptionnels. Ces gants pour salle blanche de couleur naturelle, extra-longs et main droite / main gauche, présentent une surface texturée pour une meilleure préhension et une manchette ourlée.
Marque:  Ansell™ BASL8.0
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.45000kg
Code produit. 12735795
  • 500.00€ / 200 paires
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
Anatomically shaped and designed to be double-donnable. Nitritex™ BioClean Advance™ Sterile Latex Gloves provide exceptional flexibility and comfort. These natural-colored, extra-length, hand specific cleanroom gloves feature a textured surface for enhanced grip and a beaded cuff.
  • 300 mm (12 po) longueur mi-bras pour une protection supplémentaire
  • Le latex sans poudre offre un confort et une flexibilité exceptionnels
  • Conçu pour offrir un double port
  • Forme anatomique main droite / main gauche pour un confort maximum
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Manchette ourlée pour une stabilité sur le bras
  • Emballage EasyTear™ non particulant
  • Stérilisé aux rayons gamma, niveau garanti de stérilité : 10-6
  • 1,5 Sans petits orifices
  • Qualité certifiée
    • Classe A selon les BPF de l’UE, traitée pour garantir la compatibilité avec la norme ISO classe 4
    • Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection
    • Conforme à la norme de gants EN420:2003
    • Gants médicaux européens standard En455 (parties 1, 2et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003