Learn More
Ansell Gants stériles en latex BioClean Advance™
440.28 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8,5
9
Description
Les gants en latex sans poudre et spécifiques main droite / main gauche sont anatomiquement façonnés et conçus pour un double enfilage.Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
- 30 cm (12 po) de longueur du bras central pour une protection supplémentaire
- Le latex sans poudre offre un confort et une flexibilité exceptionnels
- Conçus pour un double enfilage
- Forme anatomique, spécifique main droite / main gauche pour un confort maximum
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Manchette à bord roulé pour une stabilité sur le bras
- Emballage EasyTear™ non-générateur de matières particulaires
- Stérilisés aux rayons gamma, niveau garanti de stérilité : 10-6
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (English) | 6,6 mil |