Learn More
Ansell™ Gants en nitrile stériles pour salle blanche extra-longs BioClean™ N-Plus™
Longueur coude et bonne résistance à une gamme de produits chimiques pour une protection supplémentaire des porteurs. Les gants en nitrile stériles pour salle blanche extra-longs Nitritex™ BioClean N-Plus™ sont exempts de latex, exempts de poudre, antistatiques et main droite / main gauche pour permettre une utilisation prolongée.
Marque:  Ansell™ BNPS100
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12705855
  • 1015.00€ / 200 paires
Expédition estimée: 15-07-2024
Description
Traité dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4.
  • Gants en nitrile extra-longs pour salles blanches
  • Stérilisés par irradiation aux rayons gamma
  • Surface texturée, non poudrée, manchette ourlée
  • Main droite / main gauche et forme anatomique
  • Longueur : 16 po (400 mm)
  • Blanc
  • Sans latex
  • La lixiviation prolongée dans l’eau pure déionisée garantit de faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
  • AQL : 0,65 pour les trous (essai d’eau de 1000 ml)
  • Compatible pour une utilisation selon la norme ISO classe 4
  • Conforme à la norme USP 797
  • Conforme à la norme USP 800
  • Testé ASTM D6978 05
  • Double port