Learn More
Ansell Gants en nitrile stériles de 16 po pour salles blanches BioClean™ N-Plus BNPS
982.58 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
865.97 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21991" pour bénéficier de cette offre.
865.97 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Traités dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4
- Gants en nitrile extra-longs pour salles blanches
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Surface texturée, sans poudre, manchette à bord roulé
- Spécifique main droite / main gauche et anatomiquement en forme
- La lixiviation prolongée dans l‘eau pure déionisée garantit de faibles niveaux de chlorures et de métaux extractibles
- AQL : 0,65 pour les trous (essai d’eau de 1 000 ml)
- Compatible pour une utilisation selon la norme ISO classe 4
- Conforme à la norme USP 797
- Conforme à la norme USP 800
- Test ASTM D6978 05
- Double enfilage
Informations sur la commande
Conditionnement : une paire de manchettes par portefeuille en plastique intérieur, 10 paires par sachet en polyéthylène extérieur scellé, 20 sachets extérieurs par revêtement en carton, un carton par carton (200 paires).
Compliance
Répond aux normes NQA 0.65 pour l’absence de petits orifices. Stérilisé aux rayons gamma à un SAL de 10-6, conformément aux directives ISO 11137. Conforme ou supérieur à la norme ASTM D3578. Compatible avec la norme ISO classe 4.
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978-05 |
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |