Learn More
Nitrofurantoïne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4323709
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
67-20-9
C8H6N4O5
238.16
MFCD00003224
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
6604200
CHEBI:71415
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
67-20-9
C8H6N4O5
238.16
MFCD00003224
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
6604200
CHEBI:71415
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Nitrofurantoin
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 10 g
Nom IUPAC 1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
Poids de la formule 238.16
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrofurantoin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.