Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves with Support
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Description
- Le revêtement en nitrile couvre les doigts et les articulations pour une barrière efficace contre l’huile et la graisse
- Revêtement interlock 100 % coton pour un confort accru
- Plus solides et plus souples que les gants en PVC
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 5 |
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Hand | Spécifique |
Dimensions | 8 |
Norme EN388 | 4221B |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile et fabrication de métaux |
Couleur de manchette de gant | Naturel |
Type de manchette de gant | Maille |